2,3-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L09506.06
L09506.14
L09506.22
L09506.06EA
1460
CZK
L09506.06
L09506.14
L09506.22
2,3-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,3-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-60-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 167°(332°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 140°/14mm
Beilstein Reference: 2575973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00035937
Vzorec:
C₇H₃Cl₃O MW: 209,46 g/mol Bod varu: 140 °C (14 mmHg) Bod tání: 28…32 °C Bod vzplanutí: 167 °C (332 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035937 CAS číslo: 2905-60-4 EINECS: 220-811-5 UN: 3261 ADR: 8,II |