Tisk…
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
548693-1G 548693-5G
SIAL548693-1GEA 1890 CZK
SIAL548693-1G SIAL548693-5G
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥97%, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Bod varu: 120 °C (20 -rr)
Bod tání: 67…70 °C (lit.)
Hustota: 1,584 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD01631434
CAS číslo: 57381-34-7
EINECS: 252-132-5