Tisk…
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
642797-1G 642797-5G
SIAL642797-1GEA 1850 CZK
SIAL642797-1G SIAL642797-5G
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 120 °C
MDL Number: MFCD00017341
CAS číslo: 78473-00-4
EINECS: 278-914-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III