Tisk…
4-Chlorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
115622-100G 115622-25G
SIAL115622-100GEA 3010 CZK
SIAL115622-100G SIAL115622-25G
4-Chlorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClN
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…93 °C
Hustota: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001813
CAS číslo: 623-03-0
EINECS: 210-765-4