Tisk…
5-Chlorosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
447706-25G 447706-5G
SIAL447706-25GEA 5800 CZK
SIAL447706-25G SIAL447706-5G
5-Chlorosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Chlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod varu: 105 °C (12 mmHg)
MDL Number: MFCD00003331
CAS číslo: 635-93-8
EINECS: 211-244-4