Tisk…
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C58703-25G C58703-5G
SIALC58703-25GEA 4940 CZK
SIALC58703-25G SIALC58703-5G
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007078
CAS číslo: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7