Tisk…
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C58800-25G C58800-5G
SIALC58800-25GEA 11930 CZK
SIALC58800-25G SIALC58800-5G
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Bod tání: 77,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007289
CAS číslo: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9
UN: 3077
ADR: 9,III