Tisk…
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
139033-100G 139033-25G
SIAL139033-100GEA 8620 CZK
SIAL139033-100G SIAL139033-25G
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007293
CAS číslo: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0