Tisk…
4-Chlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
112216-250G 112216-50G
SIAL112216-250GEA 1380 CZK
SIAL112216-250G SIAL112216-50G
4-Chlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO
MW: 140.57
Bod varu: 214
Bod tání: 46
Hustota: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 88
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003379
CAS číslo: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9 III