3-Chlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
C23403-100G
C23403-25G
SIALC23403-100GEA
4720
CZK
SIALC23403-100G
SIALC23403-25G
3-Chlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₅ClO Bod varu: 214 °C (1013 hPa) Bod tání: 17…18 °C Hustota: 1,241 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003350 CAS číslo: 587-04-2 EINECS: 209-596-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...