Tisk…
3,5-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
139408-1G 139408-5G
SIAL139408-1GEA 3450 CZK
SIAL139408-1G SIAL139408-5G
3,5-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Bod varu: 215…222 °C (7 mmHg)
Bod tání: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003352
CAS číslo: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0