Tisk…

3,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

D56608-25G D56608-5G
SIALD56608-25GEA 2110 CZK
SIALD56608-25G SIALD56608-5G
3,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003351
CAS číslo: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR