Tisk…

2,6-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

D56500-100G D56500-25G
SIALD56500-100GEA 1400 CZK
SIALD56500-100G SIALD56500-25G
2,6-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01
Bod varu: 239
Bod tání: 69…70 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003307
CAS číslo: 83-38-5
EINECS: 201-472-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR