Tisk…

2,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

146757-100G 146757-5G
SIAL146757-100GEA 1290 CZK
SIAL146757-100G SIAL146757-5G
2,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01
Bod varu: 233
Bod tání: 68…71 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003305
CAS číslo: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3077
ADR: 9 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR