Tisk…

4-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid

M-Clarity™ quality level = MQ100

417548-10G 417548-1G 417548-25G
SIAL417548-10GEA 3330 CZK
SIAL417548-10G SIAL417548-1G SIAL417548-25G
4-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Bod tání: 268…272 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039137
CAS číslo: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR