Tisk…
4-Chlorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15657.03 A15657.06 A15657.14
A15657.03EA 954 CZK
A15657.03 A15657.06 A15657.14
4-Chlorophenylboronic acid ≥98%
4-Chlorophenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1679-18-1 Molecular Formula: C6H6BClO2 Formula Weight: 156.38 Melting Point: 268-277° Beilstein Reference: 2936346
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Bod tání: 268…277 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039137
CAS číslo: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5