4-Chlorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
344410010
344410050
344410250
ACRO344410010EA
1050
CZK
ACRO344410010
ACRO344410050
ACRO344410250
4-Chlorophenylboronic acid 97%
4-Chlorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₆BClO₂ MW: 156.38 Bod tání: 259…262 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00039137 CAS číslo: 1679-18-1 EINECS: 216-845-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |