Tisk…
3-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
417521-10G 417521-1G
SIAL417521-10GEA 5510 CZK
SIAL417521-10G SIAL417521-1G
3-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00161354
CAS číslo: 63503-60-6