Tisk…
3-Chlorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
359000050 359000010
ACRO359000050EA 2250 CZK
ACRO359000050 ACRO359000010
3-Chlorophenylboronic acid 97%
3-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00161354
CAS číslo: 63503-60-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow-green Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %