Tisk…
3,5-Dichlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
445207-25G 445207-5G
SIAL445207-25GEA 0 CZK
SIAL445207-25G SIAL445207-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
MDL Number: MFCD00051935
CAS číslo: 67492-50-6