3,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22765.03
B22765.06
B22765.03EA
1490
CZK
B22765.03
B22765.06
3,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 67492-50-6
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: ca 315° dec.
Beilstein Reference: 7581091
Vzorec:
C₆H₅BCl₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051935 CAS číslo: 67492-50-6 |