Tisk…
3,4-Dichlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
471917-25G 471917-5G
SIAL471917-25GEA 15060 CZK
SIAL471917-25G SIAL471917-5G
3,4-Dichlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
MDL Number: MFCD01074646
CAS číslo: 151169-75-4