3,4-Dichlorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24292.03
B24292.06
B24292.14
B24292.03EA
484
CZK
B24292.03
B24292.06
B24292.14
3,4-Dichlorophenylboronic acid ≥97%
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 151169-75-4
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 270-274°
Beilstein Reference: 7369790
Vzorec:
C₆H₅BCl₂O₂ MW: 190,82 g/mol Bod tání: 270…274 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074646 CAS číslo: 151169-75-4 |