Tisk…
3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
359090050 359090250
ACRO359090050EA 2500 CZK
ACRO359090050 ACRO359090250
3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Bod tání: 284…286 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074646
CAS číslo: 151169-75-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %