Tisk…
2-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
445215-1G 445215-5G
SIAL445215-1GEA 1280 CZK
SIAL445215-1G SIAL445215-5G
2-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
MW: 156.38
MDL Number: MFCD00674012
CAS číslo: 3900-89-8