2-Chlorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
B23324.03
B23324.06
B23324.14
B23324.03EA
1660
CZK
B23324.03
B23324.06
B23324.14
2-Chlorophenylboronic acid ≥97%
2-Chlorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3900-89-8
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: ca 95-100°
Beilstein Reference: 3030414
Vzorec:
C₆H₆BClO₂ MW: 156.38 Bod tání: ∼ 95…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00674012 CAS číslo: 3900-89-8 |