Tisk…
2-Chlorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
358990010 358990050
ACRO358990010EA 1490 CZK
ACRO358990010 ACRO358990050
2-Chlorophenylboronic acid 97%
2-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
MW: 156.38
Bod tání: 94…95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00674012
CAS číslo: 3900-89-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %