Tisk…
2,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22984.03 B22984.06 B22984.14
B22984.03EA 1160 CZK
B22984.03 B22984.06 B22984.14
2,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,5-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 135145-90-3 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: ca 210-216° Beilstein Reference: 4801290
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Bod tání: ∼ 210…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863182
CAS číslo: 135145-90-3