Tisk…
2,4-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
L01563.03 L01563.06
L01563.03EA 790 CZK
L01563.03 L01563.06
2,4-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 68716-47-2 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 242-245° Beilstein Reference: 4983878
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82
Bod tání: 242…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013930
CAS číslo: 68716-47-2