Tisk…
2,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
367670010 367670050
ACRO367670010EA 754 CZK
ACRO367670010 ACRO367670050
2,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Bod tání: 240…245 °C
MDL Number: MFCD00013930
CAS číslo: 68716-47-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %