Tisk…
2,3-Dichlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
514047-25G 514047-5G
SIAL514047-25GEA 0 CZK
SIAL514047-25G SIAL514047-5G
2,3-Dichlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
MDL Number: MFCD01075703
CAS číslo: 151169-74-3