Tisk…
2,3-Dichlorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
367710010 367710050 367710250
ACRO367710010EA 931 CZK
ACRO367710010 ACRO367710050 ACRO367710250
2,3-Dichlorophenylboronic acid 97%
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Bod tání: 242…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075703
CAS číslo: 151169-74-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %