Tisk…
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
L17511.06 L17511.03
L17511.06EA 6870 CZK
L17511.06 L17511.03
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid ≥98%
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 212779-19-6 Molecular Formula: C6H4BCl3O2 Formula Weight: 225.27 Melting Point: ca 245° MDL No.: MFCD01630856
Vzorec: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225,26 g/mol
Bod tání: ∼245 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01630856
CAS číslo: 212779-19-6