Tisk…
1,3-Dichlorbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
113808-100G 113808-500G
SIAL113808-100GEA 1010 CZK
SIAL113808-100G SIAL113808-500G
1,3-Dichlorbenzen, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,2884 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000573
CAS číslo: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080