1,2,4-Trichlorbenzen ≥99%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
256412-1L
256412-2L
256412-1LEA
4960
CZK
256412-1L
256412-2L
1,2,4-Trichlorbenzen ≥99%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
1,2,4-Trichlorbenzen
- High purity chromatography solvents
- Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Vzorec:
C₆H₃Cl₃ Bod varu: 213,5 °C Bod tání: 17 °C Hustota: 1,454 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000547 CAS číslo: 120-82-1 EINECS: 204-428-0 UN: 2321 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,09704 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance of the substance | complying |
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Absorbance at 400 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 375 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 350 nm | Max. 0.1 |
Absorbance at 310 nm | Max. 0.50 |
Absorbance at 308 nm | Max. 1.00 |
Explosion Limit | 6.6 %, 150 °F |
Refractive Index | n20/D 1.571 (lit.) |