Tisk…
Terephthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
T2207-100G T2207-500G T2207-5G
SIALT2207-100GEA 2190 CZK
SIALT2207-100G SIALT2207-500G SIALT2207-5G
Terephthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Terephthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,381 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006949
CAS číslo: 623-27-8
EINECS: 210-784-8