Terephthalaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
A14930.14
A14930.22
A14930.36
A14930.14EA
1620
CZK
A14930.14
A14930.22
A14930.36
Terephthalaldehyde ≥98%
Terephthalaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 623-27-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.14
Flash Point: 76°(168°F)
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 385863
MDL No.: MFCD00006949
Vzorec:
C₈H₆O₂ MW: 134,13 g/mol Bod varu: 245 °C Bod tání: 114…117 °C Hustota: 1,060 Bod vzplanutí: 76 °C (168 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006949 CAS číslo: 623-27-8 EINECS: 210-784-8 |