Tisk…
4-(Methylthio)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
222771-10G 222771-50G
SIAL222771-10GEA 1230 CZK
SIAL222771-10G SIAL222771-50G
4-(Methylthio)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈OS
Bod varu: 267 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006948
CAS číslo: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
UN: 3334
ADR: 9,