Tisk…
4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
B25427.14 B25427.22
B25427.14EA 1790 CZK
B25427.14 B25427.22
4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97%
4-(Methylthio)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3446-89-7 Molecular Formula: C8H8OS Formula Weight: 152.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6490 Melting Point: 6° Boiling Point: 118-121°/5mm Beilstein Reference: 636158 MDL No.: MFCD00006948
Vzorec: C₈H₈OS
MW: 152,22 g/mol
Bod varu: 118…121 °C (5 mmHg)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1,144
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006948
CAS číslo: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
UN: 3334
ADR: 9,