Tisk…
4-(Methylthio)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
207150500 207150050
ACRO207150500EA 4970 CZK
ACRO207150500 ACRO207150050
4-(Methylthio)benzaldehyde 97%
4-(Methylthio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈OS
Bod varu: 86…90 °C (1 mmHg)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00006948
CAS číslo: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ADR: 9,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6440 to 1.6500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %