Tisk…
2,5-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D108200-25G D108200-5G
SIALD108200-25GEA 12760 CZK
SIALD108200-25G SIALD108200-5G
2,5-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Bod varu: 60…65 °C (12 mmHg)
Bod tání: 99 °C
Hustota: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003333
CAS číslo: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6