2,4-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
168637-100G
168637-25G
SIAL168637-100GEA
6610
CZK
SIAL168637-100G
SIAL168637-25G
2,4-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₆O₃ MW: 138.12 Bod varu: 351 Bod tání: 132…133 °C Hustota: 1.448 g/cm³ (–93 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011686 CAS číslo: 95-01-2 EINECS: 202-383-1 Merck Index: 12,08324 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...