Tisk…
3-Hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
H19808-100G H19808-500G H19808-5G
SIALH19808-100GEA 2160 CZK
SIALH19808-100G SIALH19808-500G SIALH19808-5G
3-Hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Bod tání: 99…102 °C
Hustota: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003368
CAS číslo: 100-83-4
EINECS: 202-892-9