Tisk…
Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W300403-10KG-K W300403-1KG-K W300403-25KG-K
SIALW300403-10KG-KEA 10860 CZK
SIALW300403-10KG-K SIALW300403-1KG-K SIALW300403-25KG-K
Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Vzorec: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003317
CAS číslo: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 13,08405