Tisk…
Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
S356-100G S356-1KG S356-500G
SIALS356-100GEA 1120 CZK
SIALS356-100G SIALS356-1KG SIALS356-500G
Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003317
CAS číslo: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 13,08405