3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T68403-100G
T68403-25G
SIALT68403-100GEA
2630
CZK
SIALT68403-100G
SIALT68403-25G
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₄ Bod varu: 311 °C (1013 hPa) Bod tání: 72…75 °C Hustota: 1,367 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003364 CAS číslo: 86-81-7 EINECS: 201-701-6 |