Tisk…
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
132152-100G 132152-25G
SIAL132152-100GEA 6760 CZK
SIAL132152-100G SIAL132152-25G
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Bod varu: 335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003312
CAS číslo: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3