Tisk…
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
152099-10G 152099-50G
SIAL152099-10GEA 889 CZK
SIAL152099-10G SIAL152099-50G
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Bod varu: 312 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003310
CAS číslo: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0