Tisk…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
126292-10G 126292-50G
SIAL126292-10GEA 4600 CZK
SIAL126292-10G SIAL126292-50G
3,5-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod varu: 277
Bod tání: 48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003366
CAS číslo: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6