Tisk…

Veratraldehyde, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde

M-Clarity™ quality level = MQ100

W310905-10KG-K W310905-1KG-K W310905-25KG-K W310905-5KG-K
SIALW310905-10KG-KEA 21210 CZK
SIALW310905-10KG-K SIALW310905-1KG-K SIALW310905-25KG-K SIALW310905-5KG-K
Veratraldehyde, Sigma-Aldrich®
Veratraldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…43 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003363
CAS číslo: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 12,10084

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR